Få mere at vide
Masterflex™ Hus af polypropylen Easy-Load™ 3 Pumpehoved
Artikelnummer. 11875591 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,06 til 2300 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11875591 0,06 til 2300 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11875591 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00 DKK
    3456.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 868.30 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Monter dette pumpehoved uden værktøj eller hardware. Masterflex™ L/S™ Easy-Load 3 Head for Precision Tubing har automatisk slangefastholdelseshastighed opsætning og omskiftning.
  • Flowområde: 0,06 til 2300 ml/min afhængigt af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
  • Hvert pumpehoved til præcisionspumpeslanger accepterer alle seks præcisionsslangestørrelser: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 og L/S 18
  • Twist-lock monteringsfunktion lader dig montere og stable hoveder på få sekunder
  • Medfølgende monteringsplade tilpasser sig Easy-Load 3 til L/S kører
  • Låsetap sikrer pumpehovedet under drift i begge retninger
  • Polypropylen (PP) hus med CRS eller SS rotor
  • CRS Rotoren er mere økonomisk, mens SS giver større holdbarhed og kemikalieresistens
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 2300 ml/min.
Model- 77800-50
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7.8 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 8.8 cm
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18, L/S 25
Rotor materiale Koldvalset stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polypropylen