Få mere at vide
Masterflex™ Pulsdæmper af polyethylen
Artikelnummer. 11705218 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11705218 Polyethylen Hver
1 options
Artikelnummer. 11705218 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0759620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 DKK
    1241.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 253.13 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Eliminerer stort set al pulsering i output flow. MasterFlex™ Pulsedæmper af polyethylen har et polyethylenhus. Fem par fittings og PTFE-rørgevindtape medfølger.
  • Spjældtilslutninger: 1/8 tommer. NPT(F)
  • Død volumen: 190 ml
  • Max tryk: 60psi (4,3 bar)
Tekniske data
Til brug med For alle Masterflex L/S™ størrelser, I/P™ 26, nominel fra 1/16 til 3/8 tommer. ID-rør, passer til rør-ID x NPT(M) gevind
Inkluderer Fem par fittings og PTFE-rørgevindtape
Materiale Polyethylen
Mængde 1 stk.
Type Pulsdæmper
Maksimalt tryk 60 psi