Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonathus Standard pumpehoved
Artikelnummer. p-8000133
Flowhastighed:
0,21 ml/min.
0,8 ml/min.
1,7 ml/min.
2,8 ml/min.
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795158
Brand: Masterflex™ 0701420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette pumpehoved til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed. Masterflex™ Polycarbonathus Standard pumpehoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange.
  • Vælg standard pumpehoved til præcisionsslange til almindelige væskeoverførselsapplikationer eller standard pumpehoved til højtydende præcisionsslange for bedre trykgenerering, sugeløft og evnen til at pumpe viskøse væsker
  • Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer; CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
  • De– 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS rotorer giver den bedste samlede kemiske resistens
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer. Ring for mere information om vores omfattende OEM-tjenester
  • Inkluderer: slangeladningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware
Tekniske data
Flowhastighed 0,21 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangeindlæsningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer silikonepumpeslange
Model- 07014-20
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S 14
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Koldvalset stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polycarbonat