Få mere at vide
Masterflex™ Polycarbonathus Standard pumpehoved
Artikelnummer. 11795158 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,21 ml/min.
0,8 ml/min.
1,7 ml/min.
2,8 ml/min.
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Rotor materiale Pakningsstørrelse
11795158 0,21 ml/min. Koldvalset stål Hver
11785089 0,8 ml/min. Rustfrit stål Hver
11715168 1,7 ml/min. Koldvalset stål Hver
11725168 2,8 ml/min. Koldvalset stål Hver
11705099 2,8 ml/min. Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11795158 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0701420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 DKK
    2131.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 203.01 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug dette pumpehoved til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed. Masterflex™ Polycarbonathus Standard pumpehoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange.
  • Vælg standard pumpehoved til præcisionsslange til almindelige væskeoverførselsapplikationer eller standard pumpehoved til højtydende præcisionsslange for bedre trykgenerering, sugeløft og evnen til at pumpe viskøse væsker
  • Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer; CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
  • De– 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS rotorer giver den bedste samlede kemiske resistens
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer. Ring for mere information om vores omfattende OEM-tjenester
  • Inkluderer: slangeladningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware
Tekniske data
Flowhastighed 0,21 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangeindlæsningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer silikonepumpeslange
Model- 07014-20
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S 14
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Koldvalset stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polycarbonat