Description
Brug dette pumpehoved til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed. Masterflex™ Polycarbonathus Standard pumpehoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange.
- Vælg standard pumpehoved til præcisionsslange til almindelige væskeoverførselsapplikationer eller standard pumpehoved til højtydende præcisionsslange for bedre trykgenerering, sugeløft og evnen til at pumpe viskøse væsker
- Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer; CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
- De– 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS rotorer giver den bedste samlede kemiske resistens
- Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
- Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer. Ring for mere information om vores omfattende OEM-tjenester
- Inkluderer: slangeladningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 in. (38 cm) længde af silikonepumpeslange
Specifications
Specifications
| Flowhastighed | 1,7 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed |
| Inkluderer | Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware. |
| Model- | 07015-20 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 3 |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet dybde (metrisk) | 6.4 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 7 cm |
| Show More |