Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ 4-Channel Digital Drive with Multichannel Pump Head for L/S™ Precision Tubing
Flowhastighed:
0,047 til 280 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Digital grænseflade med grafisk LCD-skærm viser pumpens præstation og driftstilstande — kontinuerlig drift, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumendispensering
- Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
- Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier 1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller sæt tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor med ±0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
- Modeller med sensor med åbent hoved stopper drivmotoren, når pumpehovedet åbnes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Kanaler | 4 |
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP33 |
| Flowhastighed | 0,047 til 280 ml/min. |
| Motorhastighed | 600 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Hestekræfter | 1/10 hp |
| Inkluderer | 07522-20 Drive, BioPharm Plus silikoneslangesæt L/S 16 96116-16 slange x 8, L/S fire-kanals 07535-04 pumpehoved |
| Vis mere |