Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Slangestørrelse:
15
35
36
missing translation for 'unitSize'
7.6m
Hver
Descrizione
Sørg for optimal præstation fra din Masterflex™-pumpe med denne pumpeslange af silikone. Masterflex™ L/S™ peroxidhærdet, højtydende præcisionspumpeslange i silikone giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,59 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 24.9 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 15 |
| Flowhastighed | 1,7 til 1.000 ml/min. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto