Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Product Code. 11855181
Change view
Click to view available options
Slangestørrelse:
15
35
36
Unit Size:
7.6m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Slangestørrelse unitSize
11855181 15 7.6m
11720989 35 Hver
10709874 36 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11855181 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9641015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1569.31 DKK
    1251.72 DKK / 7.6m
    Spare 317.59 DKK
    20% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
Fremragende biokompatibilitet, der opfylder flere klassifikationer
Sørg for optimal præstation fra din Masterflex™-pumpe med denne pumpeslange af silikone. Masterflex™ L/S™ peroxidhærdet, højtydende præcisionspumpeslange i silikone giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 24.9 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1.000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper