Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Artikelnummer. 11720989
Skift visning
Slangestørrelse:
15
35
36
Pakningsstørrelse:
7.6m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11720989 35 Hver
11855181 15 7.6m
10709874 36 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11720989 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende biokompatibilitet, der opfylder flere klassifikationer
Sørg for optimal præstation fra din Masterflex™-pumpe med denne pumpeslange af silikone. Masterflex™ L/S™ peroxidhærdet, højtydende præcisionspumpeslange i silikone giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til farmaceutisk og bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Overholdelse
USP klasse V ekstraherbare materialer; Overstiger USP Klasse VI implantat; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 og 211; Overstiger 3A Sanitære cGMP'er; Overholder REACH, RoHS og ADCF
garanti
Ingen
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse V ekstraherbare materialer; Overstiger USP Klasse VI implantat; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 og 211; Overstiger 3 A Sanitære cGMP'er; Overholder REACH, RoHS og ADCF
Oversigt Masterflex™ platinhærdet silikoneslange, L/S™ 35, 25 fod.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Til brug med Masterflex L/S-pumpehoveder til højtydende (tykvæggede) slanger
Til brug med (applikation) Fremragende biokompatibilitet, ingen udvaskbare tilsætningsstoffer, fri for phthalat og latex, ikke-giftig, svampe-resistent, ingen lugte eller smag, bred temperaturområde, modstandsdygtig over for vejr, ozon, corona og stråling
Min. Driftstemperatur (engelsk) Pumping: -40 °F
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 35
Flowhastighed 3,8 til 2.300 ml/min.
Slange Barb 5/16 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav 121 °C (ved 15 psi i 30 minutter)
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Inkluderer 25 fod kontinuerlig længde af slange, oprullet
Gaspermeabilitet O2: 7961; CO2: 20.132
Begrænsninger Må ikke bruges sammen med koncentrerede syrer og baser, organiske opløsningsmidler eller olier. Relativ høj gaspermeabilitet.
Farve Gennemsigtig farveløs til lys ravgul
Maksimalt tryk 35 psig (2,4 bar)
Vakuum niveau 26 tommer Hg (660 mm Hg)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) Pumping: 212 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) Pumping: 100 °C
Produkttype Peristaltisk pumpeslange