Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Slangestørrelse:
35
88
89
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3ft
7.5m
Beskrivelse
Slangen er fremstillet med snævre —tolerancer, hvilket sikrer nøjagtige strømningshastigheder og en lang slangelevetid. Faste slanger har længere levetid, bedre trykgenerering, et stærkere vakuum/sugeløft og lavere gaspermeabilitet end blødere slanger.
- God kemisk resistens
- Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
- Møder USP Klasse VI kriterier, og er FDA-kompatibel
- Optisk efterset og fabrikstestet
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
- Lang pumpelevetid; pumpe ved kontinuerlige tryk op til 40 psi
- Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 35 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Maksimalt tryk | 35 psi |
| Vis mere |