Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange, platinhærdet silikone
Artikelnummer. 15160413
Skift visning
Slangestørrelse:
35
88
89
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3ft
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
15160413 88 3ft
11721189 35 7.5m
12428560 89 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15160413 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9651088
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Sørg for, at din slange er ren, fri for defekter og fungerer efter nøjagtige specifikationer. Masterflex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, viskøse væsker eller lang slangelevetid.
Slangen er fremstillet med snævre —tolerancer, hvilket sikrer nøjagtige strømningshastigheder og en lang slangelevetid. Faste slanger har længere levetid, bedre trykgenerering, et stærkere vakuum/sugeløft og lavere gaspermeabilitet end blødere slanger.
  • God kemisk resistens
  • Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
  • Møder USP Klasse VI kriterier, og er FDA-kompatibel
  • Optisk efterset og fabrikstestet
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Lang pumpelevetid; pumpe ved kontinuerlige tryk op til 40 psi
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangestørrelse 88
Flowhastighed 0,02 til 17 l/min.
Slange Barb 1/2 tomme.
Højde (metrisk) 8.8 m
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper