Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11812623
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11812623
Brand: Masterflex™ 0650835
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne højtydende slange til applikationer, der involverer tryk, sugeløft eller viskøse væsker. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 35
Flowhastighed 3,8 til 2300 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper