Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
Vælg denne højtydende slange til applikationer, der involverer tryk, sugeløft eller viskøse væsker. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Slangestørrelse | 15 |
| Flowhastighed | 1,7 til 1000 ml/min. |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Vis mere |