Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11802623
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11802623
Brand: Masterflex™ 0650824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne højtydende slange til applikationer, der involverer tryk, sugeløft eller viskøse væsker. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0.94 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Samlet længde (engelsk) 24.9 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 in.
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper