Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11886683 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11886683 82 Hver
11866683 26 Hver
11876683 73 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11886683 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0650882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 DKK
    3082.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.23 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Brug denne pumpeslange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. God til lysfølsomme prøver.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 3,22 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 82 mm
Samlet længde (engelsk) 24.9 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 82
Flowhastighed 0,02 til 13 ml/min.
Slange Barb 1/2 tomme.
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.