Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne pumpeslange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. God til lysfølsomme prøver.
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,87 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 73 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 24.9 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Vis mere |