Få mere at vide
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11886753
Slangestørrelse:
15
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11886753
Brand: Masterflex™ 0643524
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt væskerenheden med PharmaPure™ rør. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslanger har ultra-lav spallation, ideel til følsomme og dyre væsker og til filtreringsapplikationer.
  • Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
  • Flowområder er omtrentlige, beregnet under følgende forhold: 0 psig ved indløb, 0,5 psig ved udløb; vandtemperatur ved 72 F (°22 °C)
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Lang levetid under tryk op til 60 psi (4 bar)
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
  • Møder USP Klasse VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknologi og fødevareapplikationer
  • Uigennemsigtig råhvid
  • Anbefales ikke til brug i L/S Højtydende pumpehoveder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale PharmaPure
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) farmaceutiske, bioteknologiske og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig råhvid
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper