Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikonespolet pumpeslange
Artikelnummer. 13296980
Slangestørrelse:
14
15
16
17
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13296980
Brand: Masterflex™ 9640714
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Større fysisk kompressionsevne
  • Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
  • Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
  • Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Peroxidhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 250 ft.
Samlet længde (metrisk) 76.2 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 130 ml/min
Slange Barb 1/16 tommer.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Maksimalt tryk 40 psi, 2,7 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper