Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikonespolet pumpeslange
Slangestørrelse:
14
15
16
17
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Større fysisk kompressionsevne
- Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
- Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
- Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Peroxidhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 250 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 76.2 m |
| Til brug med (applikation) | applikationer, der kræver lange, kontinuerlige slanger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 15 |
| Flowhastighed | 1,7 til 100 ml/min. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido