Få mere at vide
Sartorius™ Masterflex™ Economy Drive Peristaltic Pump
Artikelnummer. 10728231 Shop alle Sartorius produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10728231
Brand: Sartorius™ VFP001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimally suited to run Vivaflow™ laboratory crossflow cassette units. Sartorius™ Masterflex™ Economy Drive Peristaltic Pump is durable and cost-effective.
  • Suitable for Vivaflow™ laboratory crossflow cassette units
  • Durable and affordably priced
  • Variable speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedskontrol Variabel
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Spænding 230 V
Watt 37 W