Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ 8-kanals/4-ruller digitalt drev med flerkanals patronpumpehoved til L/S™ Præcisionsrør
Shop alle Masterflex produkterBeskrivelse
- Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og —driftstilstande kontinuerlig drift, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
- Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
- Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller —Tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus) Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
- Modeller med sensor med åbent hoved stopper drivmotoren, når pumpehovedet åbnes
- Flowområde 0,0034 til 18 mL/min pr. kanal med inkluderet —slangesæt flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Kanaler | 8 |
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP33 |
| Flowhastighed | 0,0034 til 18 ml/min. |
| Motorhastighed | 100 rpm |
| Hestekræfter | 1/10 hp |
| Inkluderer | 06447-34 Slange, 07519-06 Pumpehoved, 07522-30 drev, 6 fod. (1,8 m) Linjeledning med IEC 320/CEE22 fatning |
| Model- | L/S Otte-kanals fire-ruller patron |
| Vis mere |