Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digital Drive with Easy-Load™ II Pump Head for High-Performance Tubing
Artikelnummer. 15144696 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,28 til 1700 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15144696 0,28 til 1700 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15144696 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7792175
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Designet med vedligeholdelsesfri motor med høj nøjagtighed og en grafisk grænseflade — gør opsætning og betjening let.
  • Digital grænseflade med grafisk LCD-skærm viser pumpens præstation og driftstilstande — kontinuerlig drift, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumendispensering
  • Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier 1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller sæt tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor med ±0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Modeller med sensor med åbent hoved stopper drivmotoren, når pumpehovedet åbnes
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cETLus, ISO 1900:2008
Kanaler 1
Kontroltype Variabel hastighed
Display Type LCD
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 0,28 til 1700 ml/min.
Motorhastighed 600 rpm
Vendbar Ja
Hestekræfter 1/10 hp
Inkluderer 07522-20 drev, 3 m (10 fod) Slange, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, L/S Easy-Load II 77200-62 pumpehoved
Motortype Vedligeholdelsesfri børsteløs motor
Pumpehoved L/S Easy-Load II pumpehoved
Samlet længde (engelsk) 13,38 tommer
Samlet længde (metrisk) 339.85 mm
Samlet bredde (engelsk) 8,3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 210.82 mm
Samlet højde (engelsk) 8,5 tommer
Samlet højde (metrisk) 215.9 mm
Elektriske krav 115/230 VAC 50/60 Hz 2,2/1,1 A
Spænding 90/260 VAC
Strømstyrke 2,2/1,1 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
MFLX77921-75 pumpesystemet består af MFLX07522-20, 600 rpm motor/drev og L/S Easy-Load pumpehoved MFLX77200-62. Med denne model kan maksimalt kun to L/S letlastede pumpehoveder, MFLX77200-62, stables ved hjælp af den relevante harwdare # MFLX77200-02. Det anbefales ikke at stable mere end 2 pumpehoveder og kan beskadige motoren.