Få mere at vide
Masterflex™ PC/T15 Pumpehoved i stål
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 1000 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed |
| Til brug med | Masterflex L/S pumpedrev, der kræver pumpehovedet med lang aksel (disse pumpehoveder er ikke kompatible med standard akseldrev) |
| Slangestørrelse | L/S™ 15 |
| Type | Pumpehoved |
| Rotor materiale | Koldvalset stål |