Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Kompakt pumpedrev med variabel hastighed
Artikelnummer. 11791349 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Elektriske krav:
115/230 VAC 120 mA
12 VDC
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
11791349 115/230 VAC 120 mA -
11765429 12 VDC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791349 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9100.00 DKK
    8202.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 897.49 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Brug disse drev, når du skal pumpe væske med en højere hastighed, men pladsen er begrænset i dit laboratorium. MasterFlex™ L/S™ Kompakt pumpedrev med variabel hastighed leverer alsidig ydeevne på begrænset plads.
Drevet accepterer to forskellige pumpehovedertyper: Standard og Easy-Load™ . Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og tænd/sluk-knap med grøn strømindikator opretholder hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes. Stabelbart, kompakt drev er perfekt til små arbejdsområder.
  • Malet stålhus er IP22-klassificeret. Huset beskytter drevet mod lodret faldende vand
  • MAX-knappen kører pumpen ved maksimalt —omdrejningstal for at spæde eller hurtigt skylle slangen
  • Vendbar permanent magnet DC-motor lader dig pumpe i begge retninger
  • Fjernbetjeningsmuligheder på bagsiden af pumpen
  • Start/stop pumpe via kontaktlukning
Tekniske data
Elektriske krav 115/230 VAC 120 mA
Flowhastighed 2,1 til 560 ml/min.
Samlet højde (metrisk) 114 mm
Samlet længde (metrisk) 13.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 132 mm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±5 %
Type Pumpedrev
Spænding 115/230 VAC
Hastighed 35 200 –rpm