Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive, 230 VAC/50 Hz modeller
Artikelnummer. 11892593 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,1 til 8 ml/min.
0,3 til 24,17 ml/min.
0,6 til 48,33 ml/min.
1,5 til 116,67 ml/min.
3 til 241,67 ml/min.
Hastighed:
1,67 omdr./min.
10 omdr./min.
25 omdr./min.
5 omdr./min.
50 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Hastighed Pakningsstørrelse
11892593 1,5 til 116,67 ml/min. 25 omdr./min. Hver
11806733 0,1 til 8 ml/min. 1,67 omdr./min. Hver
11802603 0,3 til 24,17 ml/min. 5 omdr./min. Hver
11852593 0,6 til 48,33 ml/min. 10 omdr./min. Hver
11872593 3 til 241,67 ml/min. 50 omdr./min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11892593 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0754230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 DKK
    4374.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 475.31 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Lever ensartede, gentagelige flowhastigheder med disse drev. Masterflex™ L/S™ Drives med fast hastighed kan stables og er ideelle til laboratorie-, felt- eller procesfoderapplikationer. Vælg mellem syv hastigheder baseret på flowhastighed eller antal påkrævede hoveder.
Drev accepterer fem forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 og patronpumpehoveder.
  • Tændt strømafbryder foran på drevet bekræfter, at pumpen kører
  • Motorer er UL- og cUL-listede og CE-kompatible
  • 230 VAC-modeller inkluderer IEC320/CEE22-stik
  • Drev leveres med landespecifik ledning/stik
  • Malet stålhus er IP22-klassificeret
  • Drevet er beskyttet mod vand, der falder lodret
  • Kørehastigheden kan variere± 15 %, med forbehold for udsving i netspænding og frekvens
Specifications
Elektriske krav 230 VAC< 1/25 hk< 70 w
Flowhastighed 1,5 til 116,67 ml/min.
Inkluderer IEC320/CEE22 sokkel
Samlet højde (metrisk) 118 mm
Samlet længde (metrisk) 15.2 cm
Samlet bredde (metrisk) 134 mm
Hastighedskontrol ±15 %
Type Pumpedrev
Watt <70 w
Hastighed 25 omdr./min.