Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive, 230 VAC/50 Hz modeller
Flowhastighed:
0,1 til 8 ml/min.
0,3 til 24,17 ml/min.
0,6 til 48,33 ml/min.
1,5 til 116,67 ml/min.
3 til 241,67 ml/min.
Hastighed:
1,67 omdr./min.
10 omdr./min.
25 omdr./min.
5 omdr./min.
50 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Drev accepterer fem forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 og patronpumpehoveder.
- Tændt strømafbryder foran på drevet bekræfter, at pumpen kører
- Motorer er UL- og cUL-listede og CE-kompatible
- 230 VAC-modeller inkluderer IEC320/CEE22-stik
- Drev leveres med landespecifik ledning/stik
- Malet stålhus er IP22-klassificeret
- Drevet er beskyttet mod vand, der falder lodret
- Kørehastigheden kan variere± 15 %, med forbehold for udsving i netspænding og frekvens
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 230 VAC< 1/25 hk< 70 w |
| Flowhastighed | 0,1 til 8 ml/min. |
| Inkluderer | IEC320/CEE22 sokkel |
| Samlet højde (metrisk) | 118 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 134 mm |
| Hastighedskontrol | ±15 % |
| Type | Pumpedrev |
| Watt | <70 w |
| Hastighed | 1,67 omdr./min. |