Description
- Varier motorhastigheden ved at bruge en regulator til at justere lufttrykket
- 3/4-hk luftmotoren starter jævnt, kører køligt og kræver lidt vedligeholdelse
- Luftmotor genererer mindre varme end en elektrisk motor
- Malet stål IP34-klassificeret hus beskytter mod vandspray
- Drive opfylder EU's maskindirektivs krav til CE-overensstemmelse
- Drive er i overensstemmelse med design/fremstillingsstandarder i det europæiske samfund
- Tilslut til din eksisterende luftforsyning eller kompressor
- Luftslange og kompressor medfølger ikke
- Drevet accepterer to forskellige pumpehovedertyper: I/P Standard eller I/P LET-LÆSNING
Specifications
Specifications
| Elektriske krav | 3/4 hp 560 w |
| Inkluderer | Regulator med 5-μ m luftfilter og 1/4'' NPT(F)-tilslutning, automatisk smøreapparat, 0 til 30 psi trykmåler og lyddæmper |
| Hastighedskontrol | ±10 % |
| Type | Pumpedrev |
| Watt | 560 w |
| Hastighed | 100 til 650 omdr./min |