Få mere at vide
Masterflex™ Viton™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11790499 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11790499 24 Hver
11780499 15 Hver
11700509 35 Hver
11710509 36 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11790499 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9641224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4555.00 DKK
    4112.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 442.88 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opnå toppræstationer fra din Masterflex™ L/S™ pumpehoveder med denne præcisionsekstruderede slange. Masterflex™ Viton™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til applikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet, syre- og opløsningsmiddeloverførsel og højtemperaturarbejde.
Rør er fremstillet til snævre tolerancer, der matcher vores L/S —pumpehoveder sikrer nøjagtige flowhastigheder og lang slangelevetid. Højtydende præcisionsslange har en tykkere væg, der forbedrer trykgenerering, sugeløft, evnen til at pumpe viskøse væsker og slangernes levetid.
  • God kemisk resistens
  • Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
  • Uigennemsigtig sort
  • Overholder FDA, ADCF
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) fødevarer eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, organiske opløsningsmidler
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger til pumper