Få mere at vide
Masterflex™ Viton™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11780499
Skift visning
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11780499 15 Hver
11790499 24 Hver
11700509 35 Hver
11710509 36 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780499 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå toppræstationer fra din Masterflex™ L/S™ pumpehoveder med denne præcisionsekstruderede slange. Masterflex™ Viton™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til applikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet, syre- og opløsningsmiddeloverførsel og højtemperaturarbejde.
Rør er fremstillet til snævre tolerancer, der matcher vores L/S —pumpehoveder sikrer nøjagtige flowhastigheder og lang slangelevetid. Højtydende præcisionsslange har en tykkere væg, der forbedrer trykgenerering, sugeløft, evnen til at pumpe viskøse væsker og slangernes levetid.
  • God kemisk resistens
  • Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
  • Uigennemsigtig sort
  • Overholder FDA, ADCF
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) fødevarer eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, organiske opløsningsmidler
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger til pumper