Få mere at vide
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11866753
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11866753
Brand: Masterflex™ 0643518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt væskerenheden med PharmaPure™ rør. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Præcisionspumpeslanger har ultralav spallation, ideel til følsomme og dyre væsker og til filtreringsapplikationer.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Lang levetid under tryk op til 60 psi (4 bar)
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
  • Møder USP Klasse VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknologi og fødevareapplikationer
  • Uigennemsigtig råhvid
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale PharmaPure
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) farmaceutiske, bioteknologiske og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangestørrelse 18
Flowhastighed 3,8 til 2300 ml/min.
Højde (metrisk) 6.7 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig råhvid
Maksimalt tryk 15 psi
Vakuum niveau 510 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper