Få mere at vide
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Unit Size:
Hver
Description
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
- Lang levetid under tryk op til 60 psi (4 bar)
- Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
- Møder USP Klasse VI kriterier
- FDA-kompatibel
- Farmaceutisk bioteknologi og fødevareapplikationer
- Uigennemsigtig råhvid
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | PharmaPure |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | farmaceutiske, bioteknologiske og fødevareapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Slangestørrelse | 13 |
| Flowhastighed | 0,06 til 36 ml/min. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Show More |