Få mere at vide
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-8001556
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 11856943
Brand: Masterflex™ 0644213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til en lang række laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Præcisionspumpeslanger har fremragende kemisk resistens og holdbarhed under tryk.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Udfører i en lang række kemiske anvendelser, hvilket begrænser antallet af slangeformuleringer, du skal have ved hånden. Lav spallation bibeholder væskens renhed. Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag, der absorberer og afleder varme fra rullerne og forlænger slangens levetid.
  • Blødgøringsmiddel-fri, glat foring er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker
  • Overholder USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
  • Fremragende kemisk kompatibilitet og biokompatibilitet
  • Fremragende pumpelevetid og holdbarhed under tryk
  • Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
  • Møder USP Klasse VI krav
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Chem-Durance Bio
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper