Få mere at vide
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11886943 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11886943 25 15m
11856943 13 Hver
11866943 14 Hver
11876943 16 Hver
11896943 17 15m
11806953 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11886943 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0644225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00 DKK
    2987.52 DKK / 15m
    Spare 322.48 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til en lang række laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Præcisionspumpeslanger har fremragende kemisk resistens og holdbarhed under tryk.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Udfører i en lang række kemiske anvendelser, hvilket begrænser antallet af slangeformuleringer, du skal have ved hånden. Lav spallation bibeholder væskens renhed. Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag, der absorberer og afleder varme fra rullerne og forlænger slangens levetid.
  • Blødgøringsmiddel-fri, glat foring er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker
  • Overholder USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
  • Fremragende kemisk kompatibilitet og biokompatibilitet
  • Fremragende pumpelevetid og holdbarhed under tryk
  • Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
  • Møder USP Klasse VI krav
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Chem-Durance Bio
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper