Beskrivelse
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Udfører i en lang række kemiske anvendelser, hvilket begrænser antallet af slangeformuleringer, du skal have ved hånden. Lav spallation bibeholder væskens renhed. Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag, der absorberer og afleder varme fra rullerne og forlænger slangens levetid.
- Blødgøringsmiddel-fri, glat foring er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker
- Overholder USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Fremragende kemisk kompatibilitet og biokompatibilitet
- Fremragende pumpelevetid og holdbarhed under tryk
- Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
- Møder USP Klasse VI krav
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Chem-Durance Bio |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 14 |
| Flowhastighed | 0,21 til 130 ml/min. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Vis mere |