Få mere at vide
Masterflex™ Viton™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11750469
Skift visning
Slangestørrelse:
17
18
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11750469 17 Hver
11760469 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11750469 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641217
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå toppræstationer fra din Masterflex™ L/S™ pumpehoveder med denne præcisionsekstruderede slange. Masterflex™ Viton™ L/S™ Præcisionspumpeslanger er ideelle til applikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet, syre- og opløsningsmiddeloverførsel og arbejde ved høje temperaturer.
Rør er fremstillet til snævre tolerancer, der matcher vores L/S —pumpehoveder sikrer nøjagtige flowhastigheder og lang slangelevetid.
  • God kemisk resistens
  • Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
  • Uigennemsigtig sort
  • Overholder FDA, ADCF
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Viton
Samlet længde (metrisk) 750 cm
Til brug med (applikation) fødevarer eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Slangestørrelse 17
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 tommer.
Højde (metrisk) 6.7 m
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 510 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger til pumper