Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11896683
Slangestørrelse:
70
88
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11896683
Brand: Masterflex™ 0650888
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne pumpeslange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Højtydende præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. God til lysfølsomme prøver.
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, organiske opløsningsmidler
Slangestørrelse 88
Flowhastighed 0,02 til 17 l/min.
Slange Barb 1/2 tomme.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper