Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-8001552
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11831435
Brand: Masterflex™ 0640215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien.
  • Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslange
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Norprene Food Tubing