Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien.
- Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
- Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslange
- Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
- Overlegen syre- og alkaliresistens
- Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
- Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,59 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Vis mere |