Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11750989
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11750989
Brand: Masterflex™ 0640235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien.
  • Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslange
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 35
Flowhastighed 3,8 til 2300 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Norprene Food Tubing