Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Udskiftningsgear for 6 til 600 rpm drev
Artikelnummer. 11809721 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Hastighed:
6 til 600 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
11809721 6 til 600 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 11809721 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0755309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 DKK
    791.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.57 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Få mest muligt ud af din Masterflex™ driver reservedele og servicesæt
  • Let at installere, disse servicesæt undgår dyr nedetid på dit gearpumpehoved
  • Velegnet til brug med Masterflex™ L/S™ 6 til 600 rpm drev
Specifications
Type Reservedele
Hastighed 6 til 600 rpm