Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Beslag med modhager
Artikelnummer. 13366329
Til brug med:
0,0625 tommer. Rør-ID
0,25 tommer Rør-ID
0,375 x 0,25 tommer. Rør-ID
0,625 tommer Rør-ID
Form:
Lige
Lille
T-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13366329
Brand: Masterflex™ 3061214
Fittings til slangemodhager gør slangeforbindelser hurtige og nemme og kræver intet værktøj til installation.
  • Tilslut nemt væskebaner i laboratoriet
  • Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
  • Skaber tætninger, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
Tekniske data
Materiale Nylon
Til brug med 0,25 tommer Rør-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Form Lige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Fitting med modhager