Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Beslag med modhager
Til brug med:
0,0625 tommer. Rør-ID
0,25 tommer Rør-ID
0,375 x 0,25 tommer. Rør-ID
0,625 tommer Rør-ID
Form:
Lige
Lille
T-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Tilslut nemt væskebaner i laboratoriet
- Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
- Skaber tætninger, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 0,625 tommer Rør-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Form | T-form |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttype | Fitting med modhager |