Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11785148 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11785148 73 Hver
11725029 26 Hver
11721389 82 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11785148 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    2249.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 245.77 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Holder ud og overgår andre slanger med 10.000 timers slangelevetid
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 2,87 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 73 mm
Samlet længde (engelsk) 49.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 73
Flowhastighed 0,01 til 8 l/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper