Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11869591 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
88
89
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11869591 88 Hver
11721239 89 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11869591 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00 DKK
    4552.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.30 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien.
  • Til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, tyktflydende væsker eller lang slangelevetid
  • Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Materiale Norprene
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 88
Flowhastighed 0,02 til 17 l/min.
Slange Barb 1/2 tomme.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper