Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-8000835
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11806694
Brand: Masterflex™ 0640213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til fødevarer med høj temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mad L/S™ Præcisionspumpeslange er ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer.
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
  • Varme-, ozon- og UV-lysbestandig
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Overlegen syre- og alkaliresistens
  • Overholder FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Uigennemsigtig beige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,031 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Ideel til fødevare-, mejeri- og drikkevareindustrien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Norprene Food Tubing