Beskrivelse
Brug denne slange til tryk-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precision Pump Tubing er ideel til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys.
- Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
- Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer
- Tilbyder parti-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
- Ikke-ledende og varmeforseglende
- Ikke-aldrende, ikke-oxiderende, med overlegen syre- og alkaliresistens
- Uigennemsigtig sort
- Overholder NSF , REACH, RoHS
- Op til 10.000 timers slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Modstandsegenskaber | Syrer, alkalier |
| Slangestørrelse | 14 |
| Flowhastighed | 0,21 til 130 ml/min. |
| Slange Barb | 1/16 tommer. |
| Vis mere |