Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Beskrivelse
Brug denne slange til tryk-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precision Pump Tubing er ideel til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys.
- Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
- Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer
- Tilbyder parti-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
- Ikke-ledende og varmeforseglende
- Ikke-aldrende, ikke-oxiderende, med overlegen syre- og alkaliresistens
- Uigennemsigtig sort
- Overholder NSF , REACH, RoHS
- Op til 10.000 timers slangelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,7 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Vis mere |