Få mere at vide
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11705108
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11705108 25 Hver
11775138 13 Hver
11785138 14 Hver
11795138 16 Hver
11715148 17 Hver
11725148 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11705108 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til tryk-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precision Pump Tubing er ideel til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys.
  • Custom ekstruderet til at passe Masterflex™ Pumper
  • Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer
  • Tilbyder parti-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
  • Ikke-ledende og varmeforseglende
  • Ikke-aldrende, ikke-oxiderende, med overlegen syre- og alkaliresistens
  • Uigennemsigtig sort
  • Overholder NSF , REACH, RoHS
  • Op til 10.000 timers slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 1520 cm
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Norprene Slange