Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load 3 Hoved til højtydende slanger
Artikelnummer. 11810292 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor materiale Pakningsstørrelse
11810292 Rustfrit stål Hver
11885591 Koldvalset stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11810292 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7780062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.00 DKK
    4132.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 817.19 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Monter dette pumpehoved uden værktøj eller hardware. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 Head for High Performance Tubing har automatisk slangefastholdelseshastighed opsætning og omskiftning.
  • Flowområde: 1,7 til 2900 ml/min afhængigt af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
  • Hvert pumpehoved til højtydende præcisionspumpeslanger accepterer alle fire højtydende præcisionsrørstørrelser: L/S 15, L/S 24, L/S 35 og L/S 36
  • Twist-lock monteringsfunktion lader dig montere og stable hoveder på få sekunder
  • Medfølgende monteringsplade tilpasser sig Easy-Load 3 til L/S kører
  • Låsetap sikrer pumpehovedet under drift i begge retninger
  • Polypropylen (PP) hus med CRS eller SS rotor
  • CRS Rotoren er mere økonomisk, mens SS giver større holdbarhed og kemikalieresistens
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 12.1 H x 8.8 W x 7.8 cm D
Flowhastighed 1,7 til 2900 ml/min.
Til brug med (applikation) Til applikationer med flere kanaler
Antal kanaler Flere
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7.8 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 8.8 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype Højtydende rør
Type Easy-Load 3 Pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polypropylen