Beskrivelse
Brug dette flerkanals pumpehoved til synkront flerkanalsflow fra op til 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanals rotor i rustfrit stål Flerkanalspumpehoveder er designet til hurtige slangeskift uden at fjerne pumpehovedet.
- Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
- Bland store og små —patroner en stor patron optager samme plads som to små
- Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsationen i flowet
- Kræv drev med et minimum af
- 1 ⁄10hk og maks. 600rpm
- Inkluderer monteringsbeslag og unbrakonøgleværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 1,6 til 2300 ml/min. |
| Antal kanaler | Flere |
| Antal ruller | 3 |
| Okklusionstype | Fast |
| Mængde | 1 stk. |
| Rulle materiale | Rustfrit stål |
| Type | 4-kanals pumpehoved |
| Rotor materiale | Rustfrit stål |
| Hastighed | 1 til 600 rpm |